Få mere at vide
3,3'-Sulfonylbis(N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide)(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Sulfonylbis[N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide] |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H20F6N4O6S/c1-21(37,19(35)33-15-5-3-13(9-31)17(7-15)23(25,26)27)11-41(39,40)12-22(2,38)20(36)34-16-6-4-14(10-32)18(8-16)24(28,29)30/h3-8,37-38H,11-12H2,1-2H3,(H,33,35)(H,34,36) |
| Formel vægt | 606.101 |