Få mere at vide
3,3'-Sulfonylbis[N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide], Mikromol
Beskrivelse
3,3'-Sulfonylbis[N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide], Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Sulfonylbis[N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide] |
| CAS | 2711603-77-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,3'-Sulfonylbis[N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide] |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H20 F6 N4 O6 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3,3'-Sulfonylbis[N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide] |
| InChI formel | InChI=1S/C24H20F6N4O6S/c1-21(37,19(35)33-15-5-3-13(9-31)17(7-15)23(25,26)27)11-41(39,40)12-22(2,38)20(36)34-16-6-4-14(10-32)18(8-16)24(28,29)30/h3-8,37-38H,11-12H2,1-2H3,(H,33,35)(H,34,36) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(O)(CS(=O)(=O)CC(C)(O)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| Vis mere |