Få mere at vide
3-(3-Pyridyl)propionsyre, 97%
Artikelnummer. 11348885
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348885 25 g 25g
11338885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348885 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14007.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
CAS: 3724-19-4 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3724-19-4
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00274197
InChI nøgle WDGXIUUWINKTGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-pyridyl propionic acid, 3-pyridinepropionic acid, 3-pyridinepropanoic acid, 3-pyridin-3-yl propanoic acid, 3-3-pyridyl propionicacid, pyridine-3-propionic acid, 3-3-pyridyl propanoic acid, 3-pyridin-3-yl propionic acid, pubchem8701, maybridge4_001332
PubChem CID 259624
IUPAC navn 3-pyridin-3-ylpropansyre
SMIL C1=CC(=CN=C1)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Pyridyl)propionic acid
Smeltepunkt 156 °C til 159 °C
Mængde 25 g
Beilstein 122232
Formel vægt 151.17
Procent renhed 97%