Få mere at vide
3-(3-Pyridyl)-L-alanine, 98%
Beskrivelse
3-(3-Pyridyl)-L-alanin er et antimykobakterielt cyclodepsipeptid. PyrA bruges til at aktivere andre aromatiske syrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-(3-Pyridyl)-L-alanin er et antimykobakterielt cyclodepsipeptid. PyrA bruges til at aktivere andre aromatiske syrer.
Opløselighed Opløseligt i klar
opløsning (0,3 gram i 2 ml DMF).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3-Pyridyl)-L-alanine |
| Smeltepunkt | 248°C to 252°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Beilstein | 4351583 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in clear solution (0.3 gram in 2 ml DMF). |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 166.18 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |