Få mere at vide
3-(3-Pyridyl)-D-alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439658
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439658 5 g 5g
15449658 250 mg 250mg
15429658 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63132.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70702-47-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70702-47-5
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00079673
InChI nøgle DFZVZEMNPGABKO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-3-pyridyl-d-alanine, d-3-pyridylalanine, d-3-3-pyridyl-alanine, h-3-d-pal-oh, 3'-pyridyl-d-ala, r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-3-pyridyl propanoic acid, 3-aza-d-phenylalanine, 3-aza-l-phenylalanine
PubChem CID 1268144
SMIL NC(CC1=CN=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Pyridyl)-D-alanine
Farve Hvid
Beilstein 4351584
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-pyridin-3-ylpropansyre
Mængde 5 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver