Få mere at vide
3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one, TRC
Artikelnummer. 30426380
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30426380 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30426380 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99304550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one
CAS 13309-08-5
Molekylær formel C13H10N2O
Mængde 50 mg
Synonym 2-Propen-1-one','3-(3-pyridyl)-1-(4-pyridyl), 3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O/c16-13(12-5-8-14-9-6-12)4-3-11-2-1-7-15-10-11/h1-10H/b4-3+
SMIL O=C(/C=C/C1=CC=CN=C1)C2=CC=NC=C2
IUPAC navn (E)-3-(pyridin-3-yl)-1-(pyridin-4-yl)prop-2-en-1-one
Molekylvægt (g/mol) 210.23
Formel vægt 210.08