Få mere at vide
3,3'-(Pyridin-4-ylmethylene)bis(1H-indole), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-(Pyridin-4-ylmethylene)bis(1H-indole) |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17N3/c1-3-7-20-16(5-1)18(13-24-20)22(15-9-11-23-12-10-15)19-14-25-21-8-4-2-6-17(19)21/h1-14,22,24-25H |
| Formel vægt | 323.1422 |