Få mere at vide
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429680
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429680 1 g 1g
11419680 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429680 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50939.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 902836-93-5
Molekylær formel C12H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 202.257
MDL nummer MFCD08061079
InChI nøgle OSURJDMYHKQISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-piperidinyloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yl-oxy benzonitrile, 3-3-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 3-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
PubChem CID 22309128
IUPAC navn 3-piperidin-3-yloxybenzonitril
SMIL C1CC(CNC1)OC2=CC=CC(=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile
Mængde 1 g
Formel vægt 202.26
Procent renhed 99%