Få mere at vide
3,3-Pentamethylenglutarimid, TRC
Artikelnummer. 30410661
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410661 1 g
30415753 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30410661 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2717551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1130-32-1
Molekylær formel C10 H15 N O2
Molekylvægt (g/mol) 181.23
Synonym 3-Azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 1,1-Cyclohexanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane, 3,3-Cyclopentane glutarimide, NSC 400093, 3,3-Pentamethyleneglutarimide
IUPAC navn 3-azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione
SMIL O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Pentamethylene Glutarimide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-10(7-9(13)11-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12,13)
Formel vægt 181.1103