Få mere at vide
3,3-Pentamethylene glutarimide, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31029460
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31029460 100 g -
31022141 500 g 500g
31022669 25 g -
31016088 5 g -
31018625 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31029460 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12296100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Pentamethylene glutarimide
CAS 1130-32-1
Molekylær formel C10H15NO2
MDL nummer MFCD00023872
Mængde 100 g
SMIL O=C1CC2(CC(=O)N1)CCCCC2
Molekylvægt (g/mol) 181.23
Procent renhed 97%