missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,3'-Oxydipropanol, TRC

Artikelnummer. 30410120
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410120 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO870688100MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2396-61-4
Molekylær formel C6H14O3
Molekylvægt (g/mol) 134.17
Synonym 3,3'-Oxydi-1-propanol, 3,3'-Oxybis[1-propanol], 3,3'-Dihydroxydipropyl Ether, 4-Oxa-1,7-heptanediol, Bis(3-hydroxypropyl) Ether, Di-n-propylene Glycol, NSC 362072
IUPAC navn 3-(3-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMIL OCCCOCCCO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,3'-Oxydipropanol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14O3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h7-8H,1-6H2
Formel vægt 134.0943
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.