Få mere at vide
3-(3-Methylphenyl)propionic acid, 96%
Artikelnummer. 15497327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497327 1 g 1g
15407337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34395.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3751-48-2 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3751-48-2
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00060326
InChI nøgle VWXVTHDQAOAENP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methylphenyl propionic acid, 3-3-methylphenyl propanoic acid, 3-m-tolyl propanoic acid, 3-m-tolylpropionic acid, 3-m-tolylpropanoic acid, propionic acid, 3-3-methylphenyl, 3-m-tolyl-propionic acid, 3-methylhydrocinnamic acid, hydrocinnamicacid,m-methyl, 3-methylbenzenepropanoic acid
PubChem CID 138042
IUPAC navn 3-(3-methylphenyl)propansyre
SMIL CC1=CC(=CC=C1)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Methylphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 42°C to 44°C
Mængde 1 g
Formel vægt 164.2
Procent renhed 96%