missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,3’-Methylimino-di-propionitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Methylimino-di-propionitrile |
| CAS | 1555-58-4 |
| Molekylær formel | C7 H11 N3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3/c1-10(6-2-4-8)7-3-5-9/h2-3,6-7H2,1H3 |
| SMIL | CN(CCC#N)CCC#N |
| IUPAC navn | 3-[2-cyanoethyl(methyl)amino]propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vægt | 137.0953 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?