Få mere at vide
3,3'-[Methylenebis(1,3-benzodioxole-6,5-diyloxymethylene)]bis[(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)piperidine], Mikromol
Artikelnummer. 30464223
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30464223 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30464223 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0264.090025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,3'-[Methylenebis(1,3-benzodioxole-6,5-diyloxymethylene)]bis[(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)piperidine], Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-[Methylenebis(1,3-benzodioxole-6,5-diyloxymethylene)]bis[(3S,4R)4-(4-fluorophenyl)piperidine]
CAS 2105932-71-4
Analyt- eller komponentnavne 3,3'-[Methylenebis(1,3-benzodioxole-6,5-diyloxymethylene)]bis[(3S,4R)4-(4-fluorophenyl)piperidine]
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C39 H40 F2 N2 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Piperidine, 3,3'-[methylenebis(1,3-benzodioxole-6,5-diyloxymethylene)]bis[4-(4-fluorophenyl)-, (3S,3'S,4R,4'R)-, Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate Imp. F (EP), 3,3'-[Methylenebis(1,3-benzodioxole-6,5-diyloxymethylene)]bis[(3S,4R)4-(4-fluorophenyl)piperidine], Ph Eur Paroxetine Hydrochloride Impurity F, BRL-55188
InChI formel InChI=1S/C39H40F2N2O6/c40-30-5-1-24(2-6-30)32-9-11-42-18-28(32)20-44-34-16-38-36(46-22-48-38)14-26(34)13-27-15-37-39(49-23-47-37)17-35(27)45-21-29-19-43-12-10-33(29)25-3-7-31(41)8-4-25/h1-8,14-17,28-29,32-33,42-43H,9-13,18-23H2/t28-,29-,32-,33-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3cc4OCOc4cc3Cc5cc6OCOc6cc5OC[C@@H]7CNCC[C@H]7c8ccc(F)cc8
IUPAC navn (3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-3-[[6-[[6-[[(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)piperidin-3-yl]methoxy]-1,3-benzodioxol-5-yl]methyl]-1,3-benzodioxol-5-yl]oxymethyl]piperidine
Molekylvægt (g/mol) 670.74
Mængde 25 mg
Formel vægt 670.2854 g/mol