Få mere at vide
3-(3-Methoxypropoxy)-2-methylbenzoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050471
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050471 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050471 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0618.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(3-Methoxypropoxy)-2-methylbenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Methoxypropoxy)-2-methylbenzoic Acid
CAS 1546541-33-6
Analyt- eller komponentnavne 3-(3-Methoxypropoxy)-2-methylbenzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 3-(3-methoxypropoxy)-2-methyl-, 3-(3-Methoxypropoxy)-2-methyl-benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C12H16O4/c1-9-10(12(13)14)5-3-6-11(9)16-8-4-7-15-2/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
SMIL COCCCOc1cccc(C(=O)O)c1C
IUPAC navn 3-(3-methoxypropoxy)-2-methylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 224.253
Mængde 25 mg
Formel vægt 224.1049 g/mol