Få mere at vide
3-(3-Methoxypropoxy)-2-methylbenzoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
3-(3-Methoxypropoxy)-2-methylbenzoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3-Methoxypropoxy)-2-methylbenzoic Acid |
| CAS | 1546541-33-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(3-Methoxypropoxy)-2-methylbenzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H16 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 3-(3-methoxypropoxy)-2-methyl-, 3-(3-Methoxypropoxy)-2-methyl-benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O4/c1-9-10(12(13)14)5-3-6-11(9)16-8-4-7-15-2/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMIL | COCCCOc1cccc(C(=O)O)c1C |
| IUPAC navn | 3-(3-methoxypropoxy)-2-methylbenzoic acid |
| Vis mere |