Få mere at vide
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15442212 25 g 25g
15432212 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442212 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458110250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 10516-71-9
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.20
MDL nummer MFCD00014027
InChI nøgle BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-m-methoxyphenyl propionic acid, 3-methoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-methoxy, 3-3-methoxy-phenyl-propionic acid, 3-methoxy-benzenepropanoic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoate, m-methoxyhydrocinnamate, 3-methoxydihydrocinnamate
PubChem CID 66336
IUPAC navn 3-(3-methoxyphenyl)propanoic acid
SMIL COC1=CC=CC(CCC(O)=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 43.0°C to 46.5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 180.21
Procent renhed 99%