Få mere at vide
3-(3-Methoxyphenyl)propionsyre, 98+%
Artikelnummer. 11394544
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394544 25 g 25g
11384544 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394544 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01304.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10516-71-9 | C10H12O3 | 180,20 g/mol
3-(3-Methoxyphenyl)propionsyre anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(3-Methoxyphenyl)propionsyre anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10516-71-9
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.20
MDL nummer MFCD00014027
InChI nøgle BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-m-methoxyphenyl propionic acid, 3-methoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-methoxy, 3-3-methoxy-phenyl-propionic acid, 3-methoxy-benzenepropanoic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoate, m-methoxyhydrocinnamate, 3-methoxydihydrocinnamate
PubChem CID 66336
IUPAC navn 3-(3-methoxyphenyl)propansyre
SMIL COC1=CC=CC(CCC(O)=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 43 °C til 47 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1874422
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 180.2
Procent renhed ≥98%