Få mere at vide
3-(3-Methoxyphenyl)propionsyre, 98+%
Beskrivelse
3-(3-Methoxyphenyl)propionsyre anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-(3-Methoxyphenyl)propionsyre anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid |
| Smeltepunkt | 43°C to 47°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1874422 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 180.2 |
| Procent renhed | ≥98% |