missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(3-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-diaziridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-diaziridine |
| CAS | 154187-45-8 |
| Molekylær formel | C9 H9 F3 N2 O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9F3N2O/c1-15-7-4-2-3-6(5-7)8(13-14-8)9(10,11)12/h2-5,13-14H,1H3 |
| SMIL | COc1cccc(c1)C2(NN2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-(3-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)diaziridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.18 |
| Formel vægt | 218.0667 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?