missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(3-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea, Mikromol™

Artikelnummer. 30050740
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050740 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30050740 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2503.030025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-(3-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(3-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
CAS 55304-10-4
Analyt- eller komponentnavne 3-(3-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-(3-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O/c1-9(2)10-6-5-7-11(8-10)13-12(15)14(3)4/h5-9H,1-4H3,(H,13,15)
SMIL CC(C)c1cccc(NC(=O)N(C)C)c1
IUPAC navn 1,1-dimethyl-3-(3-propan-2-ylphenyl)urea
Molekylvægt (g/mol) 206.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 206.1419 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.