Få mere at vide
3,3'-(Isopropylazanediyl)bis(1-(4-((2-isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy)propan-2-ol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis(1-(4-(2-isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy)propan-2-ol |
| CAS | 2775292-22-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis(1-(4-(2-isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy)propan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C33 H53 N O8 |
| Synonym | 1-[[2-Hydroxy-3-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]-isopropyl-amino]-3-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol, 3,3'-(Isopropylazanediyl)bis(1-(4-((2-isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy)propan-2-ol, N,N-bis-[2-Hydroxy-3-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]propyl](isopropyl)amine, 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis(1-(4-((2-isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy)propan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C33H53NO8/c1-25(2)34(19-30(35)23-41-32-11-7-28(8-12-32)21-37-15-17-39-26(3)4)20-31(36)24-42-33-13-9-29(10-14-33)22-38-16-18-40-27(5)6/h7-14,25-27,30-31,35-36H,15-24H2,1-6H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CN(CC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2)C(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[[2-hydroxy-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]-propan-2-ylamino]-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Vis mere |