Få mere at vide
3,3'-Iminodipropionitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Iminodipropionitrile |
| CAS | 111-94-4 |
| Molekylær formel | C6H9N3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3,3'-Iminobis(propionitrile), BBCE, Bis(2-cyanoethyl)amine, Bis(beta-cyanoethyl)amine, Di(2-cyanoethyl)amine, 2-cyano-N-(2-cyanoethyl)-ethanamine, DPN, Iminobis(propionitrile), N,N-Bis(2-cyanoethyl)amine, NSC 7770, beta,beta'-Iminodipropionitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h9H,1-2,5-6H2 |
| SMIL | N#CCCNCCC#N |
| IUPAC navn | 3-(2-cyanoethylamino)propannitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.16 |
| Formel vægt | 123.0796 |