Få mere at vide
3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine), TRC
Artikelnummer. 30397359
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30397359 50 g
1 options
Artikelnummer. 30397359 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI40013050G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
CAS 6711-48-4
Molekylær formel C10 H25 N3
Mængde 50 g
Synonym 1,3-Propanediamine, N'-[3-(dimethylamino)propyl]-N,N-dimethyl- (9CI), Dipropylamine, 3,3'-bis(dimethylamino)- (7CI,8CI), N3-[3-(Dimethylamino)propyl]-N1,N1-dimethyl-1,3-propanediamine, (3-[[3-(Dimethylamino)propyl]amino]propyl)dimethylamine, 1,1,9,9-Tetramethyl-1,5,9-triazanonane, 2,10-Dimethyl-2,6,10-triazaundecane, 2,6,10-Triazaundecane, 2,10-dimethyl-, 3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine), 3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine), Bis[3-(dimethylamino)propyl]amine, CT 18L, Jeffcat Z 130, N,N,N',N'-Tetramethyldipropylenetriamine, N,N,N',N'-Tetramethyliminobispropylamine, N,N,N'',N''-Tetramethyldipropylenetriamine, N,N-Bis[3-(dimethylamino)propyl]amine, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N',N'-dimethylpropane-1,3-diamine, NSC 129937, N'-[3-(Dimethylamino)propyl]-N,N-dimethyl-1,3-propanediamine, PC 15, PC 9, Polycat 15, Polycat 70/15, Polycat 9, Tetramethyldipropylenetriamine, Z 130, ZR 50B, Zeffcat Z 130
InChI formel InChI=1S/C10H25N3/c1-12(2)9-5-7-11-8-6-10-13(3)4/h11H,5-10H2,1-4H3
SMIL CN(C)CCCNCCCN(C)C
IUPAC navn N-[3-(dimethylamino)propyl]-N',N'-dimethylpropane-1,3-diamine
Molekylvægt (g/mol) 187.33
Formel vægt 187.2048