Få mere at vide
3,3'-iminobis(N,N-dimethylpropylamin), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17281222 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17281222 500 mL
17261222 25 mL
17271222 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17281222 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466345000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6711-48-4 | C10H25N3 | 187.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6711-48-4
Molekylær formel C10H25N3
Molekylvægt (g/mol) 187.33
InChI nøgle BXYVQNNEFZOBOZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn (3-{[3-(dimethylamino)propyl]amino}propyl)dimethylamin
SMIL CN(C)CCCNCCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3 '-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Smeltepunkt -78.0°C
Tæthed 0.8410 g/mL
Kogepunkt 128.0°C to 131.0°C (27.0 hPa)
Flammepunkt 98°C
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 0.841
Formel vægt 187.33