Få mere at vide
3,3'-iminobis(N,N-dimethylpropylamin), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17261222 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17261222 25 mL
17271222 100 mL
17281222 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17261222 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466340250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6711-48-4 | C10H25N3 | 187.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6711-48-4
Molekylær formel C10H25N3
Molekylvægt (g/mol) 187.33
InChI nøgle BXYVQNNEFZOBOZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn (3-{[3-(dimethylamino)propyl]amino}propyl)dimethylamin
SMIL CN(C)CCCNCCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3 '-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Smeltepunkt -78.0°C
Tæthed 0.8410 g/mL
Kogepunkt 128.0°C to 131.0°C (27.0 hPa)
Flammepunkt 98°C
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.841
Formel vægt 187.33
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)