Få mere at vide
3-(3-Hydroxypropyl)-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3-Hydroxypropyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 87010-29-5 |
| Molekylær formel | C6 H11 N O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Ifosfamide Impurity 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3/c8-4-1-2-7-3-5-10-6(7)9/h8H,1-5H2 |
| SMIL | OCCCN1CCOC1=O |
| IUPAC navn | 3-(3-hydroxypropyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vægt | 145.0739 |