Få mere at vide
3-(3-Hydroxyphenyl)propionsyre, TRC
Artikelnummer. 30393221
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30393221 10 g
1 options
Artikelnummer. 30393221 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94009010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic Acid
CAS 621-54-5
Molekylær formel C9 H10 O3
Mængde 10 g
Synonym Benzenepropanoic acid, 3-hydroxy-, Hydrocinnamic acid, m-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxybenzenepropanoic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3'-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-Hydroxydihydrocinnamic acid, 3-Hydroxyphenylpropionic acid, Dihydro-m-coumaric acid, MFCD 00002598, NSC 33135, NSC 39468, m-Hydroxybenzene propanoic acid, m-Hydroxyphenylpropionic acid, β-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid, β-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6,10H,4-5H2,(H,11,12)
SMIL OC(=O)CCc1cccc(O)c1
IUPAC navn 3-(3-hydroxyphenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.063