Få mere at vide
3-(3-Hydroxyphenyl)propionsyre, 98+%
Artikelnummer. 11394524
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394524 5 g 5g
11304534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394524 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01279.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.06 DKK
    711.65 DKK / 5g
    Spare 79.41 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 621-54-5 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
3-Hydroxyphenylpropionsyre virker som en urinmetabolit af procyanidiner hos grise. Det tjener også som et mellemprodukt i fremstillingen af forskellige syntetiske økologiske produkter. Yderligere anvendes det til fremstilling af 3-(3-hydroxy-phenyl)-propionsyremethylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Hydroxyphenylpropionsyre virker som en urinmetabolit af procyanidiner hos grise. Det tjener også som et mellemprodukt i fremstillingen af forskellige syntetiske økologiske produkter. Yderligere anvendes det til fremstilling af 3-(3-hydroxy-phenyl)-propionsyremethylester.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-54-5
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00016554
InChI nøgle QVWAEZJXDYOKEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-3-hydroxyphenyl propionic acid, dihydro-3-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 3-hydroxy, 3-m-hydroxyphenyl propionic acid, 3-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-hydroxyphenylpropionic acid, m-hydroxyphenylpropionic acid, beta-m-hydroxyphenyl propionic acid, hydrocinnamic acid, m-hydroxy
PubChem CID 91
ChEBI CHEBI:1427
IUPAC navn 3-(3-hydroxyphenyl)propansyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 110 °C til 114 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1947445
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform og methanol.
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid