Få mere at vide
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid, 98+%
Artikelnummer. 11304534
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11304534
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L01279.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 621-54-5 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
3-Hydroxyphenylpropionsyre virker som en urinmetabolit af procyanidiner hos grise. Det tjener også som et mellemprodukt i fremstillingen af forskellige syntetiske økologiske produkter. Yderligere anvendes det til fremstilling af 3-(3-hydroxy-phenyl)-propionsyremethylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Hydroxyphenylpropionsyre virker som en urinmetabolit af procyanidiner hos grise. Det tjener også som et mellemprodukt i fremstillingen af forskellige syntetiske økologiske produkter. Yderligere anvendes det til fremstilling af 3-(3-hydroxy-phenyl)-propionsyremethylester.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-54-5
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00016554
InChI nøgle QVWAEZJXDYOKEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-3-hydroxyphenyl propionic acid, dihydro-3-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 3-hydroxy, 3-m-hydroxyphenyl propionic acid, 3-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-hydroxyphenylpropionic acid, m-hydroxyphenylpropionic acid, beta-m-hydroxyphenyl propionic acid, hydrocinnamic acid, m-hydroxy
PubChem CID 91
ChEBI CHEBI:1427
IUPAC navn 3-(3-hydroxyphenyl)propansyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 110°C to 114°C
Mængde 25 g
Beilstein 1947445
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%