Få mere at vide
3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
3-(3-hydroxyphenyl)-DL-alanin bruges som tilsætningsstof til fødevarer og foder. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
3-(3-hydroxyphenyl)-DL-alanin bruges som tilsætningsstof til fødevarer og foder. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i 1M HCl.
Bemærk
Hold beholderen tæt lukket i et tørt og velventileret rum. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold dig væk fra stærke oxiderende midler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine |
| Smeltepunkt | 280 °C til 285 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid til gul |
| Beilstein | 2416853 |
| Merck Index | 14,9840 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i 1M HCl. |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 181.19 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |