Få mere at vide
3-(3-Furyl)acrylsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377926
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377926 25 g 25g
11357926 1 g 1g
11367926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13143.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 39244-10-5 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
3-(3-Furyl)acrylsyre bruges som mellemprodukt i kemisk forskning og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(3-Furyl)acrylsyre bruges som mellemprodukt i kemisk forskning og farmaceutiske produkter.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand
(0,56 g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39244-10-5
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00075074
InChI nøgle JHAPZUDWRRBZHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-furyl acrylic acid, 3-furan-3-yl acrylic acid, trans-3-furanacrylic acid, e-3-furan-3-yl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-3-furanyl-, 2e, 2e-3-3-furyl prop-2-enoic acid, 2e-3-furan-3-yl prop-2-enoic acid, 3-3-furanyl-2-propenoic acid, 2e-3-3-furyl acrylic acid, furan-3-acrylic acid
PubChem CID 643403
IUPAC navn (E)-3-(furan-3-yl)prop-2-ensyre
SMIL OC(=O)C=CC1=COC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Furyl)acrylic acid
Smeltepunkt 152°C to 154°C
Mængde 25 g
Beilstein 1306450
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water (0.56g/L at 25°C).
Formel vægt 138.12
Procent renhed 98%