Få mere at vide
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid, 97%
Artikelnummer. 11367439
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367439 1 g 1g
11377439 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27847.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 458-45-7 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 458-45-7
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.167
MDL nummer MFCD01310821
InChI nøgle UBLMRADOKLXLCD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737489
IUPAC navn 3-(3-fluorphenyl)propansyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
Smeltepunkt 43°C to 47°C
Kogepunkt 125°C (10 mmHg)
Flammepunkt 110°C (230°F)
Mængde 1 g
Synonym 3-3-fluorophenyl propionic acid, 3-3-fluorophenyl propanoic acid, 3-fluorohydrocinnamic acid, 3-3-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-fluoro-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-fluoro, pubchem13947, acmc-209k4f, 3-fluorobenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,3-fluoro
Formel vægt 168.17
Procent renhed 97%