Få mere at vide
3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30407853
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407853 10 mg
30392935 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30407853 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59793510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
CAS 1000370-24-0
Molekylær formel C21 H16 F2 O2
Mængde 10 mg
Synonym 4-[(3-Fluorophenyl)methoxy]-3-[(3-fluorophenyl)methyl]benzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C21H16F2O2/c22-19-5-1-3-15(11-19)9-18-10-16(13-24)7-8-21(18)25-14-17-4-2-6-20(23)12-17/h1-8,10-13H,9,14H2
SMIL Fc1cccc(COc2ccc(C=O)cc2Cc3cccc(F)c3)c1
IUPAC navn 4-[(3-fluorophenyl)methoxy]-3-[(3-fluorofhenyl)methyl]benzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 338.347
Formel vægt 338.112