Få mere at vide
3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435287
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435287 1 g 1g
15478125 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32551.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017779-56-4
Molekylær formel C10H11FO2
Molekylvægt (g/mol) 182.194
MDL nummer MFCD09832369
InChI nøgle SEUXGGXOPIWHGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-fluoro-5-methylphenyl propanoic acid, 3-3-fluoro-5-methylphenyl propionic acid, 3-3-fluoro-5-methylphenyl propionic acid, jrd
PubChem CID 46737683
IUPAC navn 3-(3-fluoro-5-methylphenyl)propanoic acid
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)F)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 64°C to 66°C
Mængde 1 g
Formel vægt 182.19
Procent renhed 97%