Få mere at vide
3,3'-Dithiodipropionsyre, 98%
Artikelnummer. 10716191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10716191 50 g Glasflaske 50g
10726191 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10716191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148900500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.32 DKK
    168.65 DKK / 50g
    Spare 18.67 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1119-62-6 | C6H10O4S2 | 210,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-62-6
Molekylær formel C6H10O4S2
Molekylvægt (g/mol) 210.26
MDL nummer MFCD00002780
InChI nøgle YCLSOMLVSHPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dithiodipropionic acid, dithiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-dithiobis, 3,3-dithiodipropionic acid, 3,3'-dithiobis dipropionic acid, unii-42op5b2ni6, 3,3'-dithiobispropionic acid, propionic acid, 3,3'-dithiodi, 3,3'-disulfanediyldipropanoic acid, 3-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid
PubChem CID 95116
IUPAC navn 3-(2-carboxyethyldisulfanyl)propansyre
SMIL C(CSSCCC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3'-Dithiodipropionic acid
Navn note 98%
CAS min % 98
Smeltepunkt 155 °C til 158 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel S2(CH2CH2CO2H)2
Mængde 50 g
Beilstein 03, IV, 736
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, ethylacetat, benzen
Formel vægt 210.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3'-Dithiodipropionic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.