Få mere at vide
3,3’-Dithiobispropionic Acid Bis-sulfosuccinimidyl Ester Disodium Salt 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Dithiobispropionic Acid Bis-sulfosuccinimidyl Ester |
| CAS | 81069-02-5 |
| Molekylær formel | C14H16N2O14S4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3,3'-Dithiobispropionic Acid Bis-Sulfosuccinimidyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O14S4/c17-9-5-7(33(23,24)25)13(21)15(9)29-11(19)1-3-31-32-4-2-12(20)30-16-10(18)6-8(14(16)22)34(26,27)28/h7-8H,1-6H2,(H,23,24,25)(H,26,27,28) |
| SMIL | OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCSSCCC(=O)ON2C(=O)CC(C2=O)S(=O)(=O)O)C1=O |
| IUPAC navn | 1-[3-[[3-(2,5-dioxo-3-sulfopyrrolidin-1-yl)oxy-3-oxopropyl]disulfanyl]propanoyloxy]-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 564.54 |
| Formel vægt | 563.9484 |