Få mere at vide
3,3'-Dithiobisbenzoic Acid, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Dithiobisbenzoic Acid, Technical Grade |
| CAS | 1227-49-2 |
| Molekylær formel | C14 H10 O4 S2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-3-1-5-11(7-9)19-20-12-6-2-4-10(8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc(SSc2cccc(c2)C(=O)O)c1 |
| IUPAC navn | 3-[(3-carboxyphenyl)disulfanyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.36 |
| Formel vægt | 306.0021 |