missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,3'-Dithiobis(propionohydrazide), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Dithiobis(propionohydrazide) |
| CAS | 50906-77-9 |
| Molekylær formel | C6H14N4O2S2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N4O2S2/c7-9-5(11)1-3-13-14-4-2-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12) |
| SMIL | NNC(=O)CCSSCCC(=O)NN |
| IUPAC navn | 3-[(3-hydrazinyl-3-oxopropyl)disulfanyl]propanehydrazide |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.33 |
| Formel vægt | 238.0558 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?