Få mere at vide
3,3'-Dithio(succinimidyl propionate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Dithio(succinimidyl propionate) |
| CAS | 57757-57-0 |
| Molekylær formel | C14H16N2O8S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,1'-[Dithiobis[(1-oxo-3,1-propanediyl)oxy]]bis-2,5-pyrrolidinedione, Bis[2-[(succinimidyloxy)carbonyl]ethyl] disulfide, DTSP, Lomant's Reagent, NSC 328386 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O8S2/c17-9-1-2-10(18)15(9)23-13(21)5-7-25-26-8-6-14(22)24-16-11(19)3-4-12(16)20/h1-8H2 |
| SMIL | O=C(CCSSCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-[[3-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-3-oxopropyl]disulfanyl]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.42 |
| Formel vægt | 404.0348 |