missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,3-Diphenylpropyl Tosylate, TRC

Artikelnummer. 30379872
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379872 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379872 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46265650MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,3-Diphenylpropyl Tosylate
CAS 23808-47-1
Molekylær formel C22 H22 O3 S
Mængde 50 mg
Synonym 3,3-Diphenylpropyl p-toluenesulfonate, 3,3-Diphenylpropyl 4-methylbenzenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C22H22O3S/c1-18-12-14-21(15-13-18)26(23,24)25-17-16-22(19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2-15,22H,16-17H2,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCC(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 3,3-diphenylpropyl 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 366.473
Formel vægt 366.129
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.