Få mere at vide
3,3-diphenylpropionitril, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7084710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Artikelnummer. 16637062
Brand: Thermo Scientific Acros 466080050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2286-54-6
MDL nummer MFCD00129747
Tekniske data
Alpha vektor DIPHENYLPROPIONITRILE 010
Kemisk navn eller materiale 3,3-Diphenylpropionitrile
Smeltepunkt 86°C to 89°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage glasflaske
Molekylær formel C15 H13 N
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation soluble in hot methanol
Molekylvægt (g/mol) 207.27
Formel vægt 207.27
Fysisk form Krystallinsk pulver