Få mere at vide
3,3-diphenylpropionitril, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16647062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16647062 25 g
16637062 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16647062 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466080250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2286-54-6
MDL nummer MFCD00129747
InChI nøgle INERKLNEVAZSCI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 3,3-diphenylpropaannitril
SMIL N#CCC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Alpha vektor DIPHENYLPROPIONITRIL 010
Kemisk navn eller materiale 3,3-Diphenylpropionitrile
Smeltepunkt 86 °C til 89 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Konformer
Emballage glasflaske
Molekylær formel C15H13N
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation opløseligt i varm methanol
Molekylvægt (g/mol) 207.28
Formel vægt 207.27
Fysisk form Krystallinsk pulver