Få mere at vide
3,3-diphenylpropionitril, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16637062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16637062 5 g
16647062 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16637062 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466080050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2286-54-6
MDL nummer MFCD00129747
Tekniske data
Alpha vektor DIPHENYLPROPIONITRILE 010
Kemisk navn eller materiale 3,3-Diphenylpropionitrile
Smeltepunkt 86°C to 89°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage glasflaske
Molekylær formel C15 H13 N
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation soluble in hot methanol
Molekylvægt (g/mol) 207.27
Formel vægt 207.27
Fysisk form Krystallinsk pulver