Få mere at vide
3,3-Diphenylpropionsyre, TRC
Artikelnummer. 30373007
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30373007 50 g
1 options
Artikelnummer. 30373007 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49172550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Diphenylpropionic Acid
CAS 606-83-7
Molekylær formel C15H14O2
Mængde 50 g
Synonym β-Phenylbenzenepropanoic Acid, Diphenylpropionic Acid, NSC 631492, NSC 6797, β-Phenylbenzenepropanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C15H14O2/c16-15(17)11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,16,17)
SMIL OC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Formel vægt 226.0994