Få mere at vide
3,3-Diphenylpropionsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Diphenylpropionic Acid |
| CAS | 606-83-7 |
| Molekylær formel | C15H14O2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | β-Phenylbenzenepropanoic Acid, Diphenylpropionic Acid, NSC 631492, NSC 6797, β-Phenylbenzenepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c16-15(17)11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vægt | 226.0994 |