Få mere at vide
3,3-Diphenyl-L-alanine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468707
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468707 5 g 5g
15478707 250 mg 250mg
15458707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15468707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52169.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
3,3-Diphenyl-L-alanin anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3-Diphenyl-L-alanin anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149597-92-2
Molekylær formel C15H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 241.29
MDL nummer MFCD01631989
InChI nøgle PECGVEGMRUZOML-AWEZNQCLSA-N
Synonym 3,3-diphenyl-l-alanine, s-2-amino-3,3-diphenylpropanoic acid, l-3,3-diphenylalanine, 3,3-diphenylalanine, 2s-2-amino-3,3-diphenylpropanoic acid, s-2-amino-3,3-diphenyl-propionic acid, 2s-2-amino-3,3-diphenyl-propanoic acid, d-3,3'-biphenylalanine, beta-phenylphenylalanine, pubchem18701
PubChem CID 162977
IUPAC navn (2S)-2-amino-3,3-diphenylpropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Diphenyl-L-alanine
FN nummer UN2811
Mængde 5 g
Formel vægt 241.29
Procent renhed 95%