Få mere at vide
3,3-dimethylpiperidinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10230100
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10230100 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10230100 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00227DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3-Dimethylpiperidine hydrochloride
CAS 27832-58-2
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H16ClN
Mængde 1 g
Synonym 3,3-dimethylpiperidine hydrochloride, 3,3-dimethylpiperidine hcl, 3,3-dimethylpiperidine, chloride, piperidine, 3,3-dimethyl-, hydrochloride, 3,3-dimethylpiperidine-hydrogen chloride 1/1
InChI nøgle BXFKQBZPFQBCCO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(CCCNC1)C.Cl
IUPAC navn 3,3-dimethylpiperidin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 149.662
PubChem CID 18686627
Formel vægt 149.66
Procent renhed 95%