Få mere at vide
3,3-Dimethylpiperidine, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Dimethylpiperidine |
| Tæthed | 0.81 |
| Kogepunkt | 134°C to 136°C |
| Flammepunkt | 26°C (79°F) |
| Lugt | Amine-like |
| Brydningsindeks | 1.4475 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Synonym | piperidine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-piperidine, 3,3-dimethyl piperidine, pubchem10316, acmc-1bo7w, 3,3-dimethylpiperdine |
| Vis mere |