Få mere at vide
3,3-dimethylpentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275910 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10275910 1 g 1g
10153680 5 g 5g
10279393 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10275910 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152660010
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 562-49-2 | C7H16 | 100.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 562-49-2
Molekylær formel C7H16
Molekylvægt (g/mol) 100.2
MDL nummer MFCD00009322
InChI nøgle AEXMKKGTQYQZCS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11229
IUPAC navn 3,3-dimethylpentan
SMIL CCC(C)(C)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3-Dimethylpentane
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -135°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.6900g/mL
Kogepunkt 86°C
Flammepunkt -6°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5C(CH3)2C2H5
Brydningsindeks 1.3900 to 1.392
Mængde 1 g
Beilstein 01,158
Specifik vægtfylde 0.69
Synonym pentane, 3,3-dimethyl, pentane,3,3-dimethyl, unii-r1rh0vbd2l, r1rh0vbd2l, 3,3,-dimethylpentane, acmc-1b14l, dsstox_cid_29275, dsstox_rid_83394, dsstox_gsid_49319, 3,3-dimethylpentane
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,miscible with acetone
Formel vægt 100.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethylpentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.