Få mere at vide
3,3-Dimethyloctane, 98%
Artikelnummer. 11407084
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407084 1 g 1g
11417084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11407084 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21520.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 4110-44-5 | C10H22 | 142.286 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4110-44-5
Molekylær formel C10H22
Molekylvægt (g/mol) 142.286
MDL nummer MFCD00048874
InChI nøgle DBULLUBYDONGLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym octane, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl octane, acmc-209jii
PubChem CID 138117
IUPAC navn 3,3-dimethyloctan
SMIL CCCCCC(C)(C)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethyloctane
Tæthed 0.74
Kogepunkt 161°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3295
Formel vægt 142.29
Procent renhed 98%